Documentos Principais
1.05396
Millipore
Caldo de MacConkey
GranuCult® prime, USP, EP, JP, granular, suitable for food and beverages
Sinônimo(s):
Calado de púrpura de bromocresol MacConkey, Caldo de MacConkey G, Caldo de MacConkey granulado, Meio MacConkey
About This Item
Código UNSPSC:
41106213
NACRES:
NA.74
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
EP
JP
USP
Nível de qualidade
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
GranuCult® prime
condição de armazenamento
(Tightly closed. Dry)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
cor
gray
pH
7.1-7.5 (25 °C, 35 g/L in H2O, after autoclaving)
solubilidade
35 g/L
densidade volumétrica
640 kg/m3
aplicação(ões)
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Escherichia coli
Salmonella spp.
enterobacteriaceae
Descrição geral
O caldo MacConkey é um meio de cultura seletivo contendo lactose. Após a degradação, a lactose forma ácido e gás, indicando a presença de E. coli. O gás formado é coletado em tubos de Durham. Uma alteração na cor do indicador de pH púrpura de bromocresol a amarelo aponta para a produção de ácido. A bile ox promove o crescimento de várias espécies de bactérias intestinais e inibe o crescimento de outros microrganismos que não habitam o intestino.
Aplicação
O caldo MacConkey é adequado para testes presuntivos de bactérias Escherichia coli e coliformes e para determinar o título de E. coli ou coliformes de leite, água e outros materiais. Esse meio está em conformidade com as especificações fornecidas pelos métodos harmonizados da EP, da USP e da JP para o exame microbiano de produtos não estéreis: testes para microrganismos especificados.
Características e benefícios
  • Seguro e sustentável devido aos riscos reduzidos associados à poeira fina e à inalação de substâncias tóxicas, resultando em um ambiente de trabalho mais seguro.
  • Excelente molhabilidade, solubilidade e propriedades de fluxo livre
  • Conveniente, com separação mínima de componentes e aglomeração, mesmo em condições quentes ou úmidas
  • Alta reprodutibilidade lote a lote
  • Prazo de validade prolongado de até cinco anos
  • Alto número de cepas de teste excedendo todas as demandas regulatórias
  • Tecnologia de granulação que permite a inclusão de muitos suplementos, sem a necessidade de adicioná-los separadamente
Informações legais
GRANUCULT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
NutriSelect is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
We offer two media types: the superior granulated GranuCult® and the cost-efficient powdered NutriSelect® culture media, depending on your needs. The designations basic, plus, or prime are added to indicate the quality control level, from basic quality control to standard QC plus to prime for full regulatory compliance.
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Artigos
Learn more about our culture media portfolio for microbial examination of non-sterile products, fully compliant with the harmonized Pharmacopoeia.