Documentos Principais
1.10537
Supelco
Carrez Clarification Kit
suitable for sample preparation, input: food(s), 5 ×
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nível de qualidade
concentração
5 ×
técnica(s)
photometry: suitable
entrada
food(s)
aplicação(ões)
sample preparation
temperatura de armazenamento
no temp limit
Descrição geral
reagent kit for sample preparation in food analysis, 5-fold concentrate
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Artigos
Quantitative analysis of Hydroxymethylfurfural in honey using a Chromolith® HighResolution RP-18e column without the common Carrez clarification step.