383058
Zinc acetate dihydrate
ACS reagent, ≥98%
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Ensaio
≥98%
98.0-101.0% (ACS specification)
forma
powder, crystals or chunks
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: zinc
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
6.0-7.0 (25 °C, 5%)
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤5 ppm
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.05%
Pb: ≤0.002%
cadeia de caracteres SMILES
O.O.CC(=O)O[Zn]OC(C)=O
InChI
1S/2C2H4O2.2H2O.Zn/c2*1-2(3)4;;;/h2*1H3,(H,3,4);2*1H2;/q;;;;+2/p-2
chave InChI
BEAZKUGSCHFXIQ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Aplicação
It may be used in the synthesis of layered Zn-arylphosphonates with potential application in sorption, ion exchange or catalysis. Also it may be used in the ultrasonic preparation of zinc sulfide nanoparticles coated on silica particles.
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3