1.20596
ChromoCult® Chromogenic Cronobacter Isolation agar
pkg of 500 g, according to ISO 22964, for Cronobacter spp.
Sinônimo(s):
CCI agar
About This Item
Produtos recomendados
Agency
according to ISO 22964
Nível de qualidade
esterilidade
non-sterile
Formulário
granular
embalagem
pkg of 500 g
fabricante/nome comercial
ChromoCult®
condição de armazenamento
protect from light (both UV light and Sunlight)
técnica(s)
microbiological culture: suitable
aplicação(ões)
environmental
food and beverages
microbiology
temperatura de armazenamento
15-25°C
adequação
Cronobacter spp. (spp.)
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Sens. 1
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Artigos
Selective media enable faster results and visual confirmation for the detection, identification, and enumeration of microorganisms
Interview: Accurate microbiology QC methods for infant formula testing
Protocolos
The new EN ISO 22964:2017 standard specifies a horizontal method for the detection of Cronobacter spp. in food, animal feed and environmental samples.