Documentos Principais
1.09991
Supelco
Zinc sulfate solution
c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N), concentrate for preparing 1000 ml volumetric solution for titration, Titrisol®
Sinônimo(s):
ZnSO4 solution
About This Item
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.21
Formulário:
liquid
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Zinc sulfate solution, for 1000 ml, c(ZnSO₄) = 0.1 mol/l (0.1 N) Titrisol®
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
0.1 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
2.2 (20 °C in H2O)
densidade
1.16 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Aplicação
  • Enhanced photocatalytic dye degradation using surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst.: This paper presents the development and application of a surface-modified tungstophosphoric acid-iron magnetic nanocatalyst for the enhanced photocatalytic degradation of dyes. The study highlights the catalyst′s high efficiency and potential for environmental remediation and wastewater treatment (Kaplaner et al., 2024).
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
CorrosionEnvironment
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3