Documentos Principais
1.09934
Supelco
Lithium standard
1000 mg Li, (LiCl in H₂O) Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
analytical standard
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
concentrate
concentração
1000 mg Li in H2O
técnica(s)
AAS: suitable
ICP: suitable
pH
5.0 (20 °C in H2O)
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
industrial qc
pharmaceutical
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
Características e benefícios
  • TitrisolTitrisol® offers a wide range of concentrated single-element standards.
  • Dilute the concentrated solution to achieve the desired standard concentration.
  • Directly traceable to standard reference materials (SRM) from the National Institute of Standards and Technology (NIST).
  • Supplied in easy-to-handle plastic ampoules.
  • Accompanied with a batch-specific certificate of analysis (COA) containing information on the NIST batch and minimum shelf life.
  • Provides reliable and reproducible results.
  • Nota de análise
    content (argentometric): 1000 mg / Ampoule
    Determination method: argentometric titration.
    (traceable to NIST - SRM 999a)
    Accuracy of the method: +/- 2 mg
    Informações legais
    Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
    Pictogramas
    Exclamation mark
    Palavra indicadora
    Warning
    Frases de perigo
    Classificações de perigo
    Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
    Código de classe de armazenamento
    12 - Non Combustible Liquids
    Classe de risco de água (WGK)
    WGK 1