Documentos Principais
1.09914
Supelco
Iodide iodate solution
c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N), concentrate for preparing 1000 mL volumetric solution for titration, Titrisol®
About This Item
Código UNSPSC:
12352402
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
Iodide iodate solution, for 1000 ml, c(I₂) = 1/128 mol/l (1/64 N) Titrisol®
Nível de qualidade
linha de produto
Titrisol®
Formulário
liquid
adequação da reação
reaction type: Redox Reactions
concentração
1/128 M
técnica(s)
titration: suitable
pH
13 (20 °C in H2O)
densidade
1.07 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
15-25°C
Informações legais
Titrisol is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
CorrosionHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Met. Corr. 1 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3