Documentos Principais
1.00524
Supelco
Periodic acid
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Periodic acid
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H5IO6
Número CAS:
Peso molecular:
227.94
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352301
Número do índice EC:
233-937-0
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
reagent
Nível de qualidade
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.5% Iodic acid (acidimetric)
resíduo de ignição
≤500 ppm (as sulfates)
pH
1.2 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
122 °C
solubilidade
ethanol: soluble at 20 °C
water: soluble at 20 °C
densidade volumétrica
1400 kg/m3
traços de ânion
bromide, bromate, chloride, chlorate (as Cl-): ≤100 ppm
iodide (I-): ≤10 ppm
nitrate (NO3-): ≤10 ppm
sulfate (SO42-): ≤100 ppm
traços de cátion
Fe: ≤5 ppm
aplicação(ões)
histology
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[I](=O)(O)(O)(O)(O)O
InChI
1S/H5IO6/c2-1(3,4,5,6)7/h(H5,2,3,4,5,6,7)
chave InChI
TWLXDPFBEPBAQB-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Histological and Chemical Analysis of Heavy Metals in Kidney and Gills of Boops boops: Melanomacrophages Centers and Rodlet Cells as Environmental Biomarkers.: This study utilized periodic acid in the analytical characterization of heavy metals in marine organisms, providing insights into environmental biomarkers relevant for chemical analysis in aquatic settings (Lauriano ER et al., 2022).
  • Histochemical study of the effects on abomasal mucins of Haemonchus contortus or Teladorsagia circumcincta infection in lambs.: Investigates the interaction between parasitic infections and mucosal surfaces, where periodic acid staining could be applied to analyze mucin carbohydrates (Savoian MS et al., 2016).
Nota de análise
Assay (iodometric): ≥ 99.5 %
Iodic acid (acidimetric): ≤ 0.5 %
Chloride, Chlorate, Bromide, Bromate (as Cl): ≤ 100 ppm
Iodide (I): ≤ 10 ppm
Nitrate (NO₃): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄): ≤ 100 ppm
Fe (Iron): ≤ 5 ppm
Residue on ignition (as sulfates): ≤ 500 ppm
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B - STOT RE 1 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3