Documentos Principais
1.08440
Supelco
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
1,1,2-Trichlorotrifluoroethane, 1,1,2-Trifluorotrichloroethane
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
187.37
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352101
Número do índice EC:
200-936-1
Ensaio:
≥99.8% (GC)
p.e.:
47.6 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
360 hPa ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
reag. Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
360 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.8% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
680 °C
potência
43000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000002% Cu (Copper)
≤0.000002% Mn (Manganese)
≤0.000002% Ni (Nickel)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00001% Fe (Iron)
≤0.00001% Mg (Magnesium)
≤0.00001% Pb (Lead)
≤0.00001% Sn (Tin)
≤0.00001% Zn (Zinc)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0002% Iodine reducing matter (as HCHO)
≤0.0005% Free acid (as HCl)
≤0.005% Water
≤0.01% Carbon tetrachloride (GC)
≤0.01% Chloroform (GC)
≤0.01% Dichloromethane (GC)
≤3050-2900 cm⁻¹)) ≤ 5 ppm squalene
cor
APHA: ≤10
p.e.
47.6 °C/1013 hPa
pf
-35 °C
temperatura de transição
flash point 195 °C
solubilidade
0.17 g/L
densidade
1.58 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C2Cl3F3/c3-1(4,6)2(5,7)8
chave InChI
AJDIZQLSFPQPEY-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
EMSURE® grade solvents are suitable for a broad spectrum of classical lab applications, and are frequently used in regulated and highly demanding lab applications. EMSURE provides worldwide best and most extensive product specifications. We declare our EMSURE range to be in compliance with the ACS, with the reagent part of the European Pharmacopoeia (Reag. Ph Eur) and also with the ISO standards.
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2 - Ozone 1
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°C)
195 °C