1.07475
Pyridine-D5
deuteration degree min 99.8% for NMR spectroscopy MagniSolv™
Sinônimo(s):
Pyridine-D5
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
26.7 hPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
482 °C
potência
891 mg/kg LD50, oral (Rat)
1121 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.8-12.4 % (v/v)
técnica(s)
NMR: suitable
Impurezas
≤0.02% Water (H<SUB>2</SUB>O) (NMR)
≤0.03% Water (H<SUB>2</SUB>O) (Karl Fischer)
pH
8.81 ( in H2O)
p.e.
115 °C/1013 hPa
pf
-42 °C
temperatura de transição
flash point 17 °C
densidade
0.98 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/C5H5N/c1-2-4-6-5-3-1/h1-5H/i1D,2D,3D,4D,5D
chave InChI
JUJWROOIHBZHMG-RALIUCGRSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Water
- NMR, H₂O:
≤ 0.02 %
Performance test (NMR-spectrum): passes test
Water
- K. Fischer, H₂O + D₂O:
≤ 0.03 %