Documentos
1.06999
Supelco
penta-Sodium triphosphate
for BOD determination acc. to DIN 38409-H-51
Sinônimo(s):
penta-Sodium triphosphate
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na5O10P3
Número CAS:
Peso molecular:
367.86
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-838-7
NACRES:
SE.11
pressão de vapor
<0.1 hPa ( 20 °C)
Nível de qualidade
forma
solid
potência
3120 mg/kg LD50, oral (Rat)
>7940 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
9.9 (20 °C, 10 g/L in H2O)
pf
622 °C (decomposition)
densidade
2.52 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1000 kg/m3
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/5Na.H5O10P3/c;;;;;1-11(2,3)9-13(7,8)10-12(4,5)6/h;;;;;(H,7,8)(H2,1,2,3)(H2,4,5,6)/q5*+1;/p-5
chave InChI
HWGNBUXHKFFFIH-UHFFFAOYSA-I
Nota de análise
Assay (acidimetric, P₂O₅): 57 - 59 %
pH-value (1 %; water): 9 - 10
Fe (Iron): ≤ 0.005 %
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Caseína
Sigma-Aldrich
C8654
Caseína