Selecione um tamanho
| Para você/SKU | Disponibilidade | Preço |
|---|---|---|
500 g | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 519,00 |
1 kg | Disponível para envio HOJEdeCajamar | R$ 803,00 |
Sobre este item
biological source
bovine milk
Quality Segment
form
powder
technique(s)
electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable, ligand binding assay: suitable
color
white to yellow
solubility
H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III
Application
- no preparo de dietas à base de caseína para investigar o efeito nutricional da vitamina E em dietas para pós-larvas de Litopenaeus vannamei
- em um ensaio para determinar a atividade de uma solução de três enzimas contendo tripsina, quimiotripsina e peptidase
- um estudo para investigar os efeitos da administração da somatotropina bovina (bST) e infusão de caseína abomasal no metabolismo de nitrogênio em bois Holstein
- como componente da solução de bloqueio em immunoblotting.[1]
Biochem/physiol Actions
1 of 1
Este Item | |||
|---|---|---|---|
| technique(s) electrophoresis: suitable, ligand binding assay: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable | technique(s) activity assay: suitable, electrophoresis: suitable, immunocytochemistry: suitable |
| biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk | biological source bovine milk |
| form powder | form liquid | form powder | form purified powder |
| solubility H2O: soluble 50 mg/mL, Grade III | solubility - | solubility H2O: insoluble (forms a cloudy suspension) | solubility - |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| color white to yellow | color - | color - | color - |
Classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Escolha uma das versões mais recentes:
Já possui este produto?