1.06384
Sodium carbonate decahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP, E 500
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sodium carbonate decahydrate, Soda, Sodium Carbonate decahydrate
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
Ph. Eur.
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
Formulário
solid
pH
11-12 (25 °C, 50 g/L in H2O)
pf
33 °C (Elimination of water of crystallisation)
solubilidade
210 g/L
densidade
1.44 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/CH2O3.2Na.10H2O/c2-1(3)4;;;;;;;;;;;;/h(H2,2,3,4);;;10*1H2/q;2*+1;;;;;;;;;;/p-2
chave InChI
XYQRXRFVKUPBQN-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Informações legais
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1