215511
Sodium borohydride solution
2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
Sinônimo(s):
Sodium hydroborate, Sodium tetrahydridoborate
About This Item
Produtos recomendados
forma
liquid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
2.0 M in triethylene glycol dimethyl ether
densidade
0.998 g/mL at 25 °C
cadeia de caracteres SMILES
[BH4-].[Na+]
InChI
1S/BH4.Na/h1H4;/q-1;+1
chave InChI
YOQDYZUWIQVZSF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Repr. 1B - Skin Corr. 1B - Water-react 3
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Ponto de fulgor (°F)
210.2 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
99 °C - closed cup
Equipamento de proteção individual
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter