Documentos Principais
1.06363
Supelco
Sodium bromide
99.995 Suprapur®
Sinônimo(s):
Sodium bromide, Bromo sodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
BrNa
Número CAS:
Peso molecular:
102.89
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-599-9
NACRES:
NA.21
Ensaio:
99.995%
grau:
for inorganic trace analysis
solubilidade:
946 g/L
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
for inorganic trace analysis
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 hPa ( 806 °C)
Ensaio
99.995%
potência
3500 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
5.74 (22.5 °C, 430 g/L in H2O)
solubilidade
946 g/L
densidade
3.2 g/cm3 at 25 °C
densidade volumétrica
1750 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Nota de análise
Purity (metallic): ≥ 99.995 %
Assay (argentometric): ≥ 99.0 %
Phosphate (PO₄) (as P): ≤ 10 ppm
Sulfate (SO₄) (as S): ≤ 20 ppm
Al (Aluminium): ≤ 0.05 ppm
Ba (Barium): ≤ 5.0 ppm
Ca (Calcium): ≤ 0.10 ppm
Cd (Cadmium): ≤ 0.010 ppm
Ce (Cerium): ≤ 0.010 ppm
Co (Cobalt): ≤ 0.010 ppm
Cr (Chromium): ≤ 0.010 ppm
Cs (Cesium): ≤ 5 ppm
Cu (Copper): ≤ 0.050 ppm
Eu (Europium): ≤ 0.010 ppm
Fe (Iron): ≤ 0.05 ppm
K (Potassium): ≤ 10 ppm
La (Lanthanum): ≤ 0.010 ppm
Li (Lithium): ≤ 0.1 ppm
Mg (Magnesium): ≤ 0.05 ppm
Mn (Manganese): ≤ 0.050 ppm
Ni (Nickel): ≤ 0.05 ppm
Pb (Lead): ≤ 0.05 ppm
Rb (Rubidium): ≤ 5 ppm
Sc (Scandium): ≤ 0.010 ppm
Sm (Samarium): ≤ 0.010 ppm
Sr (Strontium): ≤ 0.05 ppm
Tl (Thallium): ≤ 0.05 ppm
Y (Yttrium): ≤ 0.010 ppm
Yb (Ytterbium): ≤ 0.010 ppm
Zn (Zinc): ≤ 0.05 ppm
Informações legais
SUPRAPUR is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6