Documentos Principais
310506
Sigma-Aldrich
Sodium bromide
ACS reagent, ≥99.0%
Selecione um tamanho
100 G
R$ 262,00
500 G
R$ 605,00
R$ 262,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Esta SKU também está disponível como grau ACS em nossa linha exclusiva de produtos flutuantes livres Redi-Dri™.
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
100 G
R$ 262,00
500 G
R$ 605,00
About This Item
Fórmula linear:
NaBr
Número CAS:
Peso molecular:
102.89
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
eCl@ss:
38050404
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.21
R$ 262,00
Disponível para enviar em07 de abril de 2025Detalhes
Esta SKU também está disponível como grau ACS em nossa linha exclusiva de produtos flutuantes livres Redi-Dri™.
Solicite uma grande encomenda
grau
ACS reagent
Agency
suitable for EPA 300
pressão de vapor
1 mmHg ( 806 °C)
Ensaio
≥99.0%
Formulário
powder, crystals or granules
Impurezas
≤0.005% insolubles
pH
5.0-8.8 (25 °C, 5%)
pf
755 °C (lit.)
solubilidade
ethanol: soluble(lit.)
water: soluble(lit.)
traços de ânion
bromate (BrO3-): ≤0.001%
chloride (Cl-): ≤0.2%
sulfate (SO42-): ≤0.002%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.002%
Fe: ≤5 ppm
K: ≤0.1%
Mg: ≤0.001%
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
cadeia de caracteres SMILES
[Na+].[Br-]
InChI
1S/BrH.Na/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
JHJLBTNAGRQEKS-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
Sodium Bromide is an inorganic compound that is commonly used as a source of bromide ions as a nucleophile or nucleophilic catalyst. It is also used as a precursor to reactive electrophilic bromine species, which are useful for a variety of organic transformations.
Aplicação
Sodium Bromide can be used as a catalyst in TEMPO-mediated oxidation reactions. It is also used to grow the single crystal of γ-glycine by the slow cooling method.
Informações legais
Redi-Dri is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Pictogramas
Health hazardExclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 6
1 of 6
Sodium bromide catalysed one-pot synthesis of tetrahydrobenzo [b] pyrans via a three-component cyclocondensation under microwave irradiation and solvent free conditions.
Devi I and Bhuyan PJ.
Tetrahedron Letters, 45(47), 8625-8627 (2004)
Eagleson M.
Concise Encyclopedia Chemistry, 996-996 (1994)
Ling Yue et al.
Applied biochemistry and biotechnology, 175(7), 3557-3570 (2015-02-05)
A novel aqueous two-phase system (ATPS) only containing Gemini surfactant ethanediyl-1,2-bis(dodecyldimethylammonium bromide) and an inorganic salt sodium bromide was designed, and the physicochemical properties of the ATPS were investigated systematically. The results have shown that the coexisting two phases, one
Sergiu Coseri et al.
Carbohydrate polymers, 116, 9-17 (2014-12-03)
Unoxidized and carboxylated pullulan (obtained by pullulan oxidation using TEMPO-sodium hypochlorite-sodium bromide system) have been used as mediators for the silver nanoparticles formation (AgNPs), under environment-friendly conditions: using aqueous solutions, room temperature and notably, by using both mediators as reducing
Density, viscosity, and electrolytic conductivity of concentrated aqueous electrolyte solutions at several temperatures. Alkaline-earth chlorides, lanthanum chloride, sodium chloride, sodium nitrate, sodium bromide, potassium nitrate, potassium bromide, and cadmium nitrate.
Isono T.
Journal of Chemical and Engineering Data, 29(1), 45-52 (1984)
Conteúdo relacionado
This page is intended to make it easier to find the consumables you need based on the analytical method you’re using. Methods included on this page come from the EPA, Standard Methods and ASTM.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf