Documentos Principais
1.06260
Supelco
Sodium
rod diameter 2.5 cm (protective liquid: paraffin oil)
Sinônimo(s):
Sodium
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na
Número CAS:
Peso molecular:
22.99
Número MDL:
Código UNSPSC:
12141806
Número do índice EC:
231-132-9
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
1.6 hPa ( 400 °C)
Nível de qualidade
Formulário
solid
temperatura de autoignição
>115 °C
Impurezas
≤0.01% Chloride (Cl)
p.e.
889 °C/1013 hPa
pf
97.8 °C
densidade
0.97 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Ca: ≤0.1%
K: ≤0.05%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Na+]
InChI
1S/Na/q+1
chave InChI
FKNQFGJONOIPTF-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Nota de análise
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.01 %
Ca (Calcium): ≤ 0.1 %
K (Potassium): ≤ 0.05 %
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials, which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3