244686
Sodium
25-35 wt % dispersion in paraffin
Sinônimo(s):
Sodium metal
About This Item
Produtos recomendados
pressão de vapor
1 mmHg ( 440 °C)
forma
solid
adequação da reação
reagent type: reductant
concentração
25-35 wt % dispersion in paraffin
resistividade
4.69 μΩ-cm, 20°C
pb
883 °C (lit.)
pf
97.8 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
chave InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1