Documentos Principais
262714
Sigma-Aldrich
Sodium
99.95% trace metals basis, ingot
Sinônimo(s):
Sodium metal
Selecione um tamanho
1 G
R$ 1.265,00
5 G
R$ 1.769,00
R$ 1.265,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
Selecione um tamanho
Alterar visualização
1 G
R$ 1.265,00
5 G
R$ 1.769,00
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
Na
Número CAS:
Peso molecular:
22.99
Número CE:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352300
ID de substância PubChem:
NACRES:
NA.22
R$ 1.265,00
Previsão de entrega em22 de março de 2025
Solicite uma grande encomenda
pressão de vapor
1 mmHg ( 440 °C)
1 mmHg ( 440 °C)
Nível de qualidade
Ensaio
99.95% trace metals basis
Formulário
ingot
adequação da reação
reagent type: reductant
resistividade
4.69 μΩ-cm, 20°C
p.e.
883 °C (lit.)
pf
97.8 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
[Na]
InChI
1S/Na
chave InChI
KEAYESYHFKHZAL-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
Covalent functionalization modifier for carbon nanotubes [1]
Reactant involved in:
  • Synthesis of atrane complexes[2]
  • Zintl phases[3]
  • Sodium dislodging for depolymerization[4]
  • Graphitization of aerogel-like carbons[5]
Embalagem
Packaged under nitrogen in ampules.
Pictogramas
FlameCorrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Skin Corr. 1B - Water-react 1
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
179.6 °F
Ponto de fulgor (°C)
82 °C
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 1
1 of 1
Grid storage box plastic (anti-static)
G6276
Grid storage box
Jinfeng Zhang et al.
Inorganic chemistry, 50(19), 9564-9570 (2011-09-10)
A series of sodium and aluminum atrane complexes of Na(3)L(THF)(5) (1), [AlLMe][Na(4)L(THF)(6)] (2), AlL(THF) (3), AlNaLMe(THF)(2) (4), and AlNaLOBn(THF)(2) (5), wherein L = tris(2-oxy-4,6-di-tert-butyl-benzyl)amine, were synthesized and characterized by NMR, X-ray crystallography, and elemental analysis. The trinuclear sodium atrane complex
Jean-Yves Mevellec et al.
Journal of the American Chemical Society, 133(42), 16938-16946 (2011-09-20)
We present a systematic Raman study over a range of excitation energies of arc discharge single-walled carbon nanotubes (SWCNTs) covalently functionalized according to two processes, esterification and reductive alkylation. The SWCNTs are characterized by resonance Raman spectroscopy at each step
M. Guzman-Castillo, et al.,
Microporous Mater., 143, 375-382 (2011)
H. He, et al.,
Inorganic Chemistry, 50, 8376-8383 (2011)
Graphitization of aerogel-like carbons in molten sodium metal
Z. Xu, et al.,
Carbon, 49, 3385-3387 (2011)