Documentos Principais
1.06097
Supelco
Peróxido de hidrogênio
Ultrapur
Sinônimo(s):
Hydrogen peroxide solution
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
H2O2
Número CAS:
Peso molecular:
34.01
Beilstein:
3587191
Número MDL:
Código UNSPSC:
41116105
grau
for inorganic trace analysis
pressão de vapor
18 hPa ( 20 °C)
23.3 mmHg ( 30 °C)
Formulário
liquid
concentração
31%
pH
2-4 (20 °C in H2O)
p.e.
108 °C/1013 hPa
pf
-25.5 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OO
InChI
1S/H2O2/c1-2/h1-2H
chave InChI
MHAJPDPJQMAIIY-UHFFFAOYSA-N
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 2
1 of 2
Artigos
ICP-MS analyzes 12 heavy metals in hemp-containing food samples using standard addition calibration for accurate quantification.
A 4-step comprehensive ICP-MS workflow including sample homogenization, with standard addition calibration method, to determine heavy metals in Cannabis sativa.