Documentos Principais
1.09621
Supelco
Etilenoglicol
for analysis EMSURE® Reag. Ph Eur,Reag. USP
Sinônimo(s):
Etilenoglicol, Glicol, 1,2-etanodiol
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C2H6O2
Número CAS:
Peso molecular:
62.07
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
Número do índice EC:
203-473-3
NACRES:
NA.05
Ensaio:
≥99.5% (GC)
p.e.:
197.6 °C/1013 hPa
pressão de vapor:
0.053 hPa ( 20 °C)
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
reag. Ph. Eur.
reag. USP
Nível de qualidade
pressão de vapor
0.053 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.5% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
410 °C
Lim. expl.
3.2-15.3 % (v/v)
Impurezas
≤0.00002% Chloride (Cl)
≤0.0003% Substances reducing potassium permanganate (as O)
≤0.001% Acidity (as CH3COOH)
≤0.005% Formaldehyde
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.431-1.433
pH
6-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
p.e.
197.6 °C/1013 hPa
pf
-14--10 °C
temperatura de transição
flash point 111 °C
densidade
1.11 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Fe: ≤0.00005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
OCCO
InChI
1S/C2H6O2/c3-1-2-4/h3-4H,1-2H2
chave InChI
LYCAIKOWRPUZTN-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Os solventes de grau EMSURE são adequados para uma ampla gama de aplicações laboratoriais clássicas e são frequentemente usados em aplicações laboratoriais reguladas e altamente exigentes. A EMSURE fornece as especificações de produtos mais extensas e melhores em todo o mundo. Nós asseguramos que a nossa linha EMSURE atende aos requisitos da Sociedade Americana de Química (ACS), da parte de reagentes da Farmacopeia Europeia (Reag. Ph. Eur.) e também das normas ISO.
Aplicação
O etilenoglicol é usado como um solvente:
  • na detecção baseada em laser de diodo de moléculas únicas em soluções.[1]
  • e agente redutor na síntese de nanopartículas de ouro.[2]
Além disso, o etilenoglicol também é usado como um importante precursor das fibras e resinas de poliéster.
Nota de análise
Pureza (GC): ≥ 99,5%
Identidade (IV): em conformidade
Cor: ≤ 10 na escala de Hazen
Acidez (como CH₃COOH): ≤ 0,001%
Densidade (d 20 °C/20 °C): 1,113-1,115
Densidade (d 25 °C/25 °C): 1,10-1,12
Índice de refração (n 20/D): 1,431-1,433
Ponto de fusão: -14 - -10 °C
Ponto de ebulição: 196,5-198,5 °C
Cloreto (Cl): ≤ 0,00002%
Fe (ferro): ≤ 0,00005%
Formaldeído: ≤ 0,005%
Substâncias redutoras de permanganato de potássio (como O): ≤ 0,0003%
Substâncias prontamente carbonizáveis: em conformidade
Cinza sulfatada: ≤ 0,005 %
Água: ≤ 0,1%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Kidney
Código de classe de armazenamento
10 - Combustible liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
239.0 °F - open cup
Ponto de fulgor (°C)
115 °C - open cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 3
1 of 3
Diethylene glycol analytical standard
Supelco
03128
Diethylene glycol
18:1 Ethylene Glycol Avanti Research™ - A Croda Brand
Avanti
800605O
18:1 Ethylene Glycol
Diode laser based detection of single molecules in solutions
M S et al.
Chemical Physics Letters, 254, 223-228 (1996)
Room Temperature Surfactant-Free Synthesis of Gold Nanoparticles in Alkaline Ethylene Glycol
Ditte R R, et al.
Advanced Chemistry, 5, 900-911 (2023)
Artigos
EMSURE® Grade Inorganic Solvents and Reagents offer exceptional purity and quality control, ensuring reliable, compliant results for regulated analyses.
Conteúdo relacionado
Our ergonomic 1 L HDPE bottle for acids, bases, and solvents provide an alternative to glass chemical bottles for lab safety in pouring & handling of hazardous chemicals in the laboratory.
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf
      Helpful?
  2. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf