Documentos
1.04967
Supelco
Cianeto de potássio
for analysis EMSURE® ACS,ISO,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cianeto de potássio, Cianogênio potássico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CKN
Número CAS:
Peso molecular:
65.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
205-792-3
NACRES:
NA.21
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. ISO
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥97% (silver nitrate titration)
forma
solid
potência
7.49 mg/kg LD50, oral (Rat)
14.29 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
11-12 (20 °C, 20 g/L in H2O)
pb
1625 °C/1013 hPa
pf
634 °C
densidade
1.55 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
750 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.02%
phosphate (PO43-): ≤0.005%
sulfate (SO42-): ≤0.01%
sulfide (S2-): ≤0.0005%
thiocyanate (SCN-): ≤0.01%
traços de cátion
Fe: ≤0.01%
Na: ≤0.5%
Pb: ≤0.0002%
temperatura de armazenamento
no temp limit
InChI
1S/CN.K/c1-2;/q-1;+1
chave InChI
NNFCIKHAZHQZJG-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Identificação da geração de intermediários de imínio no metabolismo do tepotinibe usando LC-MS/MS: Abordagens práticas e in silico para a elucidação da via de bioativação.: A pesquisa identifica intermediários de imínio no metabolismo do tepotinibe usando cromatografia líquida acoplada à espectrometria de massas. O cianeto de potássio é utilizado para capturar intermediários reativos, fornecendo informações sobre as vias de metabolismo de medicamentos (Abdelhameed et al., 2020).
  • Síntese de N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilcarbodiimida e N-(3-dimetilaminopropil)-N′-etilureia marcada com isótopo estável.: Este artigo descreve a síntese de compostos marcados com isótopos estáveis usando cianeto de potássio no processo de síntese para entender a estrutura química e a reatividade desses compostos marcados (Cao et al., 2020).
  • Síntese de carbono-13 e avaliação de isômeros geométricos por espectroscopia de RMN para apoiar o registro de teriflunomida.: O estudo envolve a síntese de teriflunomida marcada com carbono-13 e seus isômeros, usando cianeto de potássio na via sintética. A análise espectroscópica de RMN ajudou na avaliação dos isômeros geométricos (Kurz et al., 2021).
  • Um revestimento de membrana lipídica híbrida “bloqueia a forma” das nanopartículas de prata para evitar a oxidação da superfície e a dissolução de íons de prata.: Esta pesquisa desenvolve uma membrana lipídica híbrida para estabilizar as nanopartículas de prata, utilizando cianeto de potássio na fase analítica para medir a prevenção da dissolução e oxidação de íons de prata (Miesen et al., 2020).
Ligação
Substitui: PX1435; PX1435-5; PX1435-1; PX1435-20
Nota de análise
Teor (argentométrico): ≥ 97,0%
Cloreto (Cl): ≤ 0,02%
Fosfato (PO₄): ≤ 0,005%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,01%
Sulfeto (S): ≤ 0,0005%
Tiocianato (SCN): ≤ 0,01%
Fe (ferro): ≤ 0,01%
Na (sódio): ≤ 0,5%
Pb (chumbo): ≤ 0,0002%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Acute Tox. 1 Oral - Acute Tox. 2 Dermal - Acute Tox. 2 Inhalation - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Met. Corr. 1 - STOT RE 1
Órgãos-alvo
Thyroid
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3