Documentos Principais
1.04973
Supelco
Hexacianoferrato(III) de potássio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Hexacianoferrato(III) de potássio
About This Item
Fórmula linear:
K3[Fe(CN)6]
Número CAS:
Peso molecular:
329.24
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
237-323-3
NACRES:
NA.21
Ensaio:
≥99.0% (iodometric)
grau:
ACS reagent
Formulário:
solid
solubilidade:
464 g/L
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
Formulário
solid
Impurezas
≤0.005% Insoluble matter
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
464 g/L
densidade
1.85 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
900‑1000 kg/m3
traços de ânion
chloride (Cl-): ≤0.01%
hexacyanoferrate(II) ([Fe(CN)6]4-): ≤0.05%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Pb: ≤0.002%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Fe-3](C#N)(C#N)(C#N)(C#N)(C#N)C#N.[K+].[K+].[K+]
InChI
1S/6CN.Fe.3K/c6*1-2;;;;/q;;;;;;-3;3*+1
chave InChI
MIMJFNVDBPUTPB-UHFFFAOYSA-N
Aplicação
  • Silsesquioxano organofuncionalizado com 4-amino-3-hidrazino-5-mercapto-1,2,4-triazol: Preparação e subsequente reação com hexacianoferrato(III) de prata e potássio para detecção de L-cisteína.: Este estudo apresenta a preparação de um novo composto de silsesquioxano funcionalizado com triazol e sua subsequente reação com hexacianoferrato(III) de prata e potássio. O material resultante é avaliado quanto à sua efetividade na detecção da L-cisteína, demonstrando seu potencial em aplicações de química analítica (do Carmo et al., 2015).
  • Derivatização associada e método de concentração com microextração líquida-líquida dispersiva para análise cromatográfica líquida de 5-hidroxi-indol no soro humano.: Esta pesquisa discute uma nova abordagem para a análise de 5-hidroxi-indol no soro humano utilizando cromatografia líquida. O método envolve a derivatização e a concentração por microextração líquida-líquida dispersiva, aumentando as capacidades de detecção em matrizes biológicas complexas (Hayama et al., 2013).
  • Microdeterminação de cortisol e cortisona no sangue do cordão umbilical por cromatografia líquida de alto desempenho quimiluminescente.: Este artigo concentra-se na microdeterminação de cortisol e cortisona no sangue do cordão umbilical usando HPLC quimioluminescente. O estudo destaca a sensibilidade e a precisão do método para analisar esses importantes biomarcadores (Hasegawa et al., 2010).
  • Estudo comparativo de diferentes agentes de ligação cruzada para a imobilização de nanotubos de carbono funcionalizados dentro de uma película de quitosana suportada em um eletrodo composto de grafite-epóxi.: Este estudo avalia vários agentes de ligação cruzada para imobilizar nanotubos funcionais de carbono dentro de uma película de quitosana em um eletrodo composto. Os achados têm implicações significativas para melhorar o desempenho dos eletrodos em sensores eletroquímicos (Pauliukaite et al., 2009).
  • Cromatografia de camada fina/detecção de fluorescência de 3,4-metilenodioximetanfetamina e compostos relacionados.: Esta pesquisa explora a detecção de MDMA e compostos relacionados usando cromatografia de camada fina associada à detecção de fluorescência. O método fornece uma técnica analítica confiável para aplicações forenses (Kato et al., 2008).
Ligação
Substitui: PX1455; PX1455-1; PX1455-2; PX1455-4
Nota de análise
Teor (iodométrico): ≥ 99,0%
Matéria insolúvel: ≤ 0,005%
Cloreto (Cl): ≤ 0,01%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Hexacianoferrato (II) (Fe(CN)6)⁴⁻): ≤ 0,05%
Pb (chumbo): ≤ 0,002%
Corresponde às normas ACS, Reag. Ph. Eur.
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Eye Irrit. 2
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2