Nível de qualidade
potência
2870 mg/kg LD50, oral (Rat)
composição
Dye, ≥80% gravimetric
pH
9.7 (20 °C, 1 g/L in H2O)
solubilidade
100 g/L
densidade volumétrica
650 kg/m3
aplicação(ões)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C20H4Br4Cl4O5.2Na/c21-5-1-3-17(9(23)15(5)29)32-18-4(2-6(22)16(30)10(18)24)20(3)8-7(19(31)33-20)11(25)13(27)14(28)12(8)26;;/h1-2,29-30H;;/q;2*+1/p-2
chave InChI
OOYIOIOOWUGAHD-UHFFFAOYSA-L
Aplicação
Nota de análise
Identity (UV/VIS-Spectrum): passes test
Absorption maximum λ max (ethanol 50 %): 546 - 550 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.005 g/l; ethanol 50 %): 930 - 1400
TLC-Test: passes test
Loss on drying (110 °C): ≤ 10 %
Suitability for microscopy: passes test
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2