1.04166
Ureia
granulated, EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., BP, ChP, JP, USP, ACS
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Carbamida, Carbonil diamida
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
BP
ChP
JP
Ph. Eur.
USP
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
Formulário
granular
pH
9
pf
132-135 °C (lit.)
densidade
1.335 g/mL at 25 °C (lit.)
aplicação(ões)
liquid formulation
parenterals
pharma/biopharma processes
pharmaceutical
Condições de expedição
ambient
cadeia de caracteres SMILES
NC(N)=O
InChI
1S/CH4N2O/c2-1(3)4/h(H4,2,3,4)
chave InChI
XSQUKJJJFZCRTK-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Due to its low microbial and endotoxin limits, Urea granulated Emprove® Expert is especially suitable for high-risk applications.
Informações legais
Aplicação
geralmente comprado junto com este produto
produto relacionado
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Gratuito - Faça login para baixar
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Já possui este produto?
Artigos
Handling bulk powders at a large scale in the pharmaceutical, biopharmaceutical, and bioprocessing setting is challenging. Compared to powders, granulated materials experience far less caking, have better flowability, and are easier to handle, even after long-term storage.