Documentos Principais
1.03110
Supelco
1.4-Dioxane
dried SeccoSolv
Sinônimo(s):
1.4-Dioxane, Glycolethylether, 1,4-Diethylene dioxide, 1,4-Dioxacyclohexane
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C4H8O2
Número CAS:
Peso molecular:
88.11
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191504
Número do índice EC:
204-661-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
41 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
300 °C
potência
5200 mg/kg LD50, oral (Rat)
7600 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.7-25.2 % (v/v)
técnica(s)
DNA amplification: suitable
titration: suitable
Impurezas
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.005% Water
≤0.0050% Peroxide (as H2O2)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
pH
6-8 (20 °C, 500 g/L in H2O)
p.e.
101.5 °C/1013 hPa
pf
12 °C
temperatura de transição
flash point 11 °C
densidade
1.03 g/cm3 at 20 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
InChI
1S/C4H8O2/c1-2-6-4-3-5-1/h1-4H2
chave InChI
RYHBNJHYFVUHQT-UHFFFAOYSA-N
Nota de análise
Purity (GC): ≥ 99.9 %
Identity (IR): conforms
Colour: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.0050 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilised with about 2,5ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Informações legais
SECCOSOLV is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Carc. 1B - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
51.8 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
11 °C - closed cup
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 7
1 of 7
1,4-Dioxano ACS reagent, ≥99.0%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
360481
1,4-Dioxano
1,4-Dioxano ACS reagent, ≥99.0%
Sigma-Aldrich
676934
1,4-Dioxano
1,4-Dioxano ReagentPlus®, ≥99%, contains ≤25 ppm BHT as stabilizer
Sigma-Aldrich
D201863
1,4-Dioxano
Ciclo-hexano EMPLURA®
Supelco
1.02832
Ciclo-hexano
1,4-Dioxano puriss. p.a., ACS reagent, reag. ISO, reag. Ph. Eur., ≥99.5% (GC)
Sigma-Aldrich
33147
1,4-Dioxano
1,4-Dioxane-d8 ≥99 atom % D
Sigma-Aldrich
186406
1,4-Dioxane-d8