Documentos
1.18307
Supelco
Sal sódico de ácido octano-1-sulfônico
for ion pair chromatography LiChropur
Sinônimo(s):
Sal sódico de ácido octano-1-sulfônico
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C8H17NaO3S
Número CAS:
Peso molecular:
216.27
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352107
Número do índice EC:
226-195-4
NACRES:
NB.21
Nível de qualidade
Ensaio
≥99% (acidimetric)
forma
solid
técnica(s)
ion pair chromatography: suitable
perda
≤2 loss on drying, 120°C; 4h; vacuum
transmitância
200 nm, ≥70%
220 nm, ≥90%
250 nm, ≥98%
(0.005 M; 1 cm in H2O)
pH
5.5-7.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
>300 °C
densidade volumétrica
345 kg/m3
adequação
passes test for identity (IR)
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/C8H18O3S.Na/c1-2-3-4-5-6-7-8-12(9,10)11;/h2-8H2,1H3,(H,9,10,11);/q;+1/p-1
chave InChI
HRQDCDQDOPSGBR-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
O sal sódico do ácido octano-1-sulfônico é um reagente de par iônico comumente usado em cromatografia de par iônico. ​A adição de sal sódico do ácido octano-1-sulfônico à fase móvel na cromatografia pode ajudar a melhorar a separação cromatográfica modificando a lacuna de polaridade entre os analitos.
Aplicação
O sal sódico do ácido octano-1-sulfônico pode ser usado como um componente de fase móvel na cromatografia líquida de alto desempenho (RP-HPLC) de fase reversa para facilitar a separação e a quantificação de amissulprida na formulação farmacêutica do comprimido.
Informações legais
LiChropur is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Corrosion
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible, corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Development and validation of an ion-pair HPLC chromatography for simultaneous determination of lactone and carboxylate forms of SN-38 in nanoparticles
Ebrahimnejad P, et al.
Journal of food and drug analysis, 17(4), 8-8 (2009)
The effect of chromatographic conditions on the separation of selected alkaloids in RP-HPTLC
Petruczynik A, et al.
Journal of Chromatographic Science, 43(4), 183-194 (2005)
Analytical method development and its validation for estimation of amisulpride by reversed phase high performance liquid chromatography (RP-HPLC)
Gupta P, et al.
International Journal of Research in Pharmaceutical Sciences, 4, 542-549 (2013)