Documentos Principais
1.03062
Supelco
Dimethylglyoxime
GR for analysis (reagent for nickel) ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Dimethylglyoxime, Diacetyldioxime, 2,3-Butanedionedioxime disodium salt
About This Item
Fórmula linear:
(CH3CNOH)2
Número CAS:
Peso molecular:
116.12
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352126
Número do índice EC:
202-420-1
NACRES:
NA.05
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
Ensaio
≥99% (gravimetric)
Formulário
solid
dilution
(for analytical testing)
pf
239-243 °C (decomposition)
densidade volumétrica
620 kg/m3
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
N(O)\C(=C(/N=O)\C)\C
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h5,7H,1-2H3/b4-3-
chave InChI
OFZZNQXYRRSXOI-ARJAWSKDSA-N
Nota de análise
Assay (gravimetrically): ≥ 99
Identity (IR-spectrum): passes test
Matter insoluble in ethanol: ≤ 0.02 %
Melting range: 239 - 243 °C
Sulfated ash: ≤ 0.05 %
Suitability as reagent (at Nickel): passes test
Pictogramas
Flame
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3