162574
Dimethylglyoxime
ACS reagent, ≥99%
Sinônimo(s):
DMG, 2,3-Butanedione dioxime, Diacetyldioxime
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Ensaio
≥99%
forma
liquid
Impurezas
≤0.05% insol. Alcohol
resíduo de ignição
≤0.05%
pf
240-241 °C (lit.)
adequação
passes test for determination of nickel
cadeia de caracteres SMILES
CC(=N/O)\C(C)=N\O
InChI
1S/C4H8N2O2/c1-3(5-7)4(2)6-8/h7-8H,1-2H3/b5-3+,6-4+
chave InChI
JGUQDUKBUKFFRO-GGWOSOGESA-N
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Flam. Sol. 2
Código de classe de armazenamento
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Equipamento de proteção individual
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Choose from one of the most recent versions:
Já possui este produto?