Merck
1.02792
SAFC
Sulfato de cobre (II)
anhydrous, EMPROVE® ESSENTIAL, Ph. Eur., BP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Sulfato de cobre (II), Monosulfato de cobre anidro
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CuO4S
Número CAS:
Peso molecular:
159.61
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-847-6
Agency
BP
Ph. Eur.
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
potência
481 mg/kg LD50, oral (Rat)
pH
3.5-4.5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
solubilidade
203 g/L
densidade
3.60 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
pharmaceutical
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/Cu.H2O4S/c;1-5(2,3)4/h;(H2,1,2,3,4)/q+2;/p-2
chave InChI
ARUVKPQLZAKDPS-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Encontrar o excipiente certo que corresponde às suas necessidades, bem como às demandas regulatórias, pode ser um desafio difícil na formulação. Com o nosso conhecimento profundo em aplicações e o nosso conhecimento especializado em questões regulatórias, apoiamos você em todas as etapas de desenvolvimento, escalonamento e produção.
Como parte de nosso programa Emprove®, nossas matérias-primas são fornecidas com uma documentação extensa para facilitar a conformidade de seu produto farmacêutico e biofarmacêutico, transparência total da cadeia de suprimentos e mitigação de riscos. Nosso portfólio SAFC® de produtos de alta qualidade para formulação e produção biofarmacêutica e farmacêutica suporta rigorosos procedimentos de controle de qualidade e é produzido em conformidade com as diretrizes relevantes de BPF atuais.
Aplicação
O sulfato de cobre (II) apresenta propriedades antimicrobianas, fungicidas e adstringentes. Seus usos típicos incluem a aplicação em formulações tópicas ou como elemento-traço em suplementos minerais e em meios de cultura celular.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markEnvironment
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3