1.02733
Cloreto de cobre (II) di-hidratado
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de cobre (II) di-hidratado, Dicloreto de cobre di-hidratado
About This Item
Produtos recomendados
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99.0% (iodometric)
Formulário
solid
potência
584 mg/kg LD50, oral (Rat)
Impurezas
≤0.01% Insoluble matter
pH
3.0-3.8 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
598 °C
solubilidade
757 g/L
densidade
2.53 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
1070 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.015%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.003%
K: ≤0.01%
N: ≤0.003%
Na: ≤0.02%
Ni: ≤0.001%
Pb: ≤0.004%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cu](Cl)Cl.O.O
InChI
1S/2ClH.Cu.2H2O/h2*1H;;2*1H2/q;;+2;;/p-2
chave InChI
MPTQRFCYZCXJFQ-UHFFFAOYSA-L
Categorias relacionadas
Aplicação
- Nanopartículas de cobre suportadas por filme à base de quitosana: Um catalisador potencial e reutilizável para a redução de compostos nitrosos aromáticos.: Este estudo investiga a aplicação de cloreto de cobre(II) di-hidratado no desenvolvimento de filmes à base de quitosana incorporados a nanopartículas de cobre, que servem como um catalisador eficaz e reutilizável na redução de compostos nitrosos aromáticos. O processo destaca o potencial do cloreto de cobre(II) di-hidratado em aplicações catalíticas dentro da química analítica, fornecendo uma abordagem sustentável às reações químicas (de Souza JF et al., 2017).
Ligação
Nota de análise
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
valor de pH (5%; água): 3,0-3,8
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,015%
Nitrogênio (N) total: ≤ 0,003%
As (arsênico): ≤ 0,0001%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,003%
K (potássio): ≤ 0,01%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Ni (níquel): ≤ 0,001%
Pb (chumbo): ≤ 0,004%
Corresponde às normas da ACS, Reag. da Ph. Eur.
Informações legais
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8B - Non-combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3