651745
Copper(I) chloride
AnhydroBeads™, ≥99.99% trace metals basis
Sinônimo(s):
Copper monochloride, Cuprous chloride
About This Item
Produtos recomendados
grau
for synthesis
synthesis grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
1.3 mmHg ( 546 °C)
linha de produto
AnhydroBeads™
Ensaio
≥99.99% trace metals basis
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: copper
Impurezas
≤100.0 ppm Trace Metal Analysis
p.e.
1490 °C (lit.)
pf
430 °C (lit.)
solubilidade
slightly soluble 0.47 g/L at 20 °C
aplicação(ões)
battery manufacturing
cadeia de caracteres SMILES
Cl[Cu]
InChI
1S/ClH.Cu/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
OXBLHERUFWYNTN-UHFFFAOYSA-M
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
8A - Combustible corrosive hazardous materials
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Faceshields, Gloves
Escolha uma das versões mais recentes:
Certificados de análise (COA)
Os clientes também visualizaram
Artigos
The diversity of applications and nanostructured materials accessible using ultrasonic spray methods are highlighted in this article.
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Ultrasonic spray pyrolysis produces scalable nanomaterials like metal oxides and quantum dots for diverse applications.
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.