Documentos Principais
208291
Millipore
Cloreto de cálcio
for molecular biology
Sinônimo(s):
CaCl₂
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
CaCl2 · 2H2O
Número CAS:
Peso molecular:
147.01
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
NACRES:
NA.25
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
Molecular Biology
for molecular biology
Nível de qualidade
descrição
Merck USA index - 14, 1659
Ensaio
≥99% (complexometric)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
cor
white
pf
176 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
water: 150 mg/mL
traços de cátion
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
atividade externa
DNases, proteases, RNases, none detected
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
10-30°C
cadeia de caracteres SMILES
O.O.Cl[Ca]Cl
InChI
1S/Ca.2ClH.2H2O/h;2*1H;2*1H2/q+2;;;;/p-2
chave InChI
LLSDKQJKOVVTOJ-UHFFFAOYSA-L
Descrição geral
Has an optimal pH of 5.0-8.0.
Advertência
Toxicity: Irritant (B)
Reconstituição
Following reconstitution, store at room temperature (20°C). Stock solutions are stable for up to 6 months at 20°C.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 8
1 of 8