1.02137
Contact E
Envirocheck™, for enterobacteriaceae
About This Item
Produtos recomendados
Materiais
plastic cap
plastic slide
plastic tube
Nível de qualidade
linha de produto
Envirocheck™
Formulário
solid (ready-to-use)
fabricante/nome comercial
Envirocheck™
pH
6.8-7.5 (25 °C in H2O)
aplicação(ões)
food and beverages
surface monitoring
water monitoring
adequação
enterobacteriaceae
Categorias relacionadas
Descrição geral
Aplicação
Nota de análise
pH-value/side one (25 °C): 6.7 - 7.3
pH-value/side two (25 °C): 7.0 - 7.6
Growth/side one
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): good
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): good
- Shigella sonnei ATCC 25931: good
Growth/side two
- Escherichia coli ATCC 8739 (WDCM 00012):
fair/good
- Staphylococcus aureus ATCC 6538 (WDCM 00032): none
- Salmonella typhimurium ATCC 14028 (WDCM 00031): fair/good
- Shigella sonnei ATCC 25931: fair/good
Incubation: 48 hrs.; 35 °C; aerobic.
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.