1.02102
Calcium lactate pentahydrate
EMPROVE® ESSENTIAL Ph Eur,BP,USP,E 327
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Calcium lactate pentahydrate
About This Item
Produtos recomendados
Agency
BP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® ESSENTIAL
forma
solid
temperatura de autoignição
610 °C
potência
3730 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
pH
7 (20 °C, 50 g/L in H2O)
pf
240 °C
densidade volumétrica
300‑500 kg/m3
aplicação(ões)
liquid formulation
pharmaceutical
semi-solid formulation
solid formulation
temperatura de armazenamento
15-25°C
InChI
1S/2C3H6O3.Ca.5H2O/c2*1-2(4)3(5)6;;;;;;/h2*2,4H,1H3,(H,5,6);;5*1H2/q;;+2;;;;;/p-2
chave InChI
HPVJXNNKHRNBOY-UHFFFAOYSA-L
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1