289205
Óxido de lantânio (III)
suitable for AAS, ≥99.9%
About This Item
Produtos recomendados
Agency
meets analytical specifications of BP
meets analytical specifications of E252
meets analytical specifications of Ph. Eur.
meets analytical specifications of USP
conformidade reg.
meets analytical specifications of FCC
Ensaio
≥99.9% trace metals basis
≥99.9%
forma
powder
adequação da reação
reagent type: catalyst
core: lanthanum
técnica(s)
AAS: suitable
densidade
6.51 g/mL at 25 °C (lit.)
cadeia de caracteres SMILES
O=[La]O[La]=O
InChI
1S/2La.3O
chave InChI
KTUFCUMIWABKDW-UHFFFAOYSA-N
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Not applicable
Equipamento de proteção individual
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Os clientes também visualizaram
Artigos
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.