Documentos Principais
1.05679
Supelco
Cloreto de lítio
for analysis EMSURE® ACS,Reag. Ph Eur
Sinônimo(s):
Cloreto de lítio
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
ClLi
Número CAS:
Peso molecular:
42.39
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352302
Número do índice EC:
231-212-3
NACRES:
NA.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
grau
ACS reagent
Nível de qualidade
Agency
reag. Ph. Eur.
pressão de vapor
1.33 hPa ( 547 °C)
linha de produto
EMSURE®
Ensaio
≥99% (LiCl basis, silver nitrate titration)
Formulário
solid
potência
526 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
Impurezas
≤0.008 meq/g Total of alkali
≤0.01% Insoluble matter
perda
≤1% loss on drying, 130 °C
pH
6 (20 °C, 50 g/L in H2O)
p.e.
1360 °C/1013 hPa
pf
614 °C
solubilidade
832 g/L
densidade
2.07 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
530 kg/m3
traços de ânion
nitrate (NO3-): ≤0.001%
sulfate (SO42-): ≤0.005%
traços de cátion
Ba: ≤0.002%
Ca: ≤0.005%
Fe: ≤0.0005%
K: ≤0.01%
Mg: ≤0.005%
Na: ≤0.02%
heavy metals (as Pb): ≤0.0005%
temperatura de armazenamento
2-30°C
cadeia de caracteres SMILES
[Li+].[Cl-]
InChI
1S/ClH.Li/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
KWGKDLIKAYFUFQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Aplicação
  • Síntese estereocontrolada de sin-beta-hidróxi-alfa-aminoácidos por aldolização direta da glicinamida da pseudoefenamina.: O cloreto de lítio é empregado na síntese estereocontrolada de sin-beta-hidróxi-alfa-aminoácidos, destacando seu papel em técnicas avançadas de química sintética. Essa pesquisa fornece percepções sobre a síntese química e o desenvolvimento de compostos orgânicos complexos, relevantes para químicos que se concentram em metodologias sintéticas (Seiple et al., 2014).
Nota de análise
Teor (argentométrico, LiCl): ≥ 99%
Matéria insolúvel: ≤ 0,01%
Nitrato (NO₃): ≤ 0,001%
Sulfato (SO₄): ≤ 0,005%
Metais pesados (como Pb): ≤ 0,0005%
Ba (bário): ≤ 0,002%
Ca (cálcio): ≤ 0,005%
Fe (ferro): ≤ 0,0005%
K (potássio): ≤ 0,01%
Mg (magnésio): ≤ 0,005%
Na (sódio): ≤ 0,02%
Total de álcalis: ≤ 0,008 meq/g
Perda na secagem (130 °C): ≤ 1,0%
Informações legais
EMSURE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation mark
Palavra indicadora
Warning
Frases de perigo
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Código de classe de armazenamento
13 - Non Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf