1.01557
Potassium chloride solution
nominal 0.147 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
Sinônimo(s):
Cloreto de potássio
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Solução de cloreto de potássio, nominal 0.147 mS/cm, certified reference material for the measurement of electrolytic conductivity (c=0.001 mol/l) Certipur®
grau
certified reference material
Nível de qualidade
Agency
ISO (17025, 17034)
linha de produto
Certipur®
densidade
0.998 g/cm3 at 20 °C
aplicação(ões)
environmental
Formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Descrição geral
Consulte os certificados ISO e as autoavaliações de qualidade do local para acessar os certificados de credenciamento atuais.
Baixe seu certificado em http://www.sigma-aldrich.com para visualizar os valores certificados, incluindo incerteza e data de validade.
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
recomendado