1.01811
Potassium chloride solution
nominal 0.015 mS/cm, reference material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur®
Sinônimo(s):
Potassium chloride solution
About This Item
Produtos recomendados
product name
Cloreto de potássio, nominal 0.015 mS/cm, Certified Reference Material for the measurement of electrolytic conductivity, traceable to PTB (c=0.0001 mol/l) Certipur®
grau
reference material
Nível de qualidade
linha de produto
Certipur®
aplicação(ões)
environmental
formato
single component solution
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[Cl-].[K+]
InChI
1S/ClH.K/h1H;/q;+1/p-1
chave InChI
WCUXLLCKKVVCTQ-UHFFFAOYSA-M
Categorias relacionadas
Descrição geral
The nominal conductivity value of the standard is determined using a conductivity meter and calibrated with primary reference material following DIN EN ISO / IEC 17025.
Aplicação
Nota de análise
Informações legais
recomendado