1.01777
Éter de petróleo
for analysis EMSURE®
Sinônimo(s):
Petroleum ether, Petroleum spirit, Petroleum ether
About This Item
Produtos recomendados
grau
reagent grade
Nível de qualidade
pressão de vapor
60 hPa ( 20 °C)
linha de produto
EMSURE®
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
250 °C
potência
>5000 mg/kg LD50, oral (Rat)
>3000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.0-6.5 % (v/v)
dilution
(for analytical testing)
Impurezas
≤0.000002% B (Boron)
≤0.000002% Co (Cobalt)
≤0.000002% Cr (Chromium)
≤0.000005% Cd (Cadmium)
≤0.00001% Ba (Barium)
≤0.00005% Al (Aluminium)
≤0.00005% Ca (Calcium)
≤0.0003 meq/g Acidity
≤0.005% Aromatics (as C6H6)
≤0.005% Sulfur compounds (as S)
resíduo de evaporação
≤0.001%
Viscosidade cinemática
0.6 cSt(20 °C)
p.e.
80-100 °C/1013 hPa
valor de iodo
≤0.3
temperatura de transição
flash point <-21 °C
densidade
0.69 g/cm3 at 20 °C
traços de cátion
Al: ≤0.00005%
B: ≤0.000002%
Ba: ≤0.00001%
Ca: ≤0.00005%
Cd: ≤0.000005%
Co: ≤0.000002%
Cr: ≤0.000002%
Cu: ≤0.000002%
Fe: ≤0.00001%
Mg: ≤0.00001%
Mn: ≤0.000002%
Ni: ≤0.000002%
Pb: ≤0.00001%
Sn: ≤0.00001%
Zn: ≤0.00001%
temperatura de armazenamento
2-30°C
Categorias relacionadas
Descrição geral
Ligação
Outras notas
Informações legais
acessório
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-5.8 °F
Ponto de fulgor (°C)
< -21 °C