Documentos Principais
1.00910
Supelco
Éter de petróleo
EMPLURA®
Sinônimo(s):
Petroleum ether
About This Item
Número CAS:
Número MDL:
Código UNSPSC:
12191502
NACRES:
NB.21
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
pressão de vapor
19-50 kPa ( 25 °C)
Nível de qualidade
linha de produto
EMPLURA®
temperatura de autoignição
>200 °C
potência
16750 mg/kg LD50, oral (Rat)
3350 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
Lim. expl.
1.2-8.3 % (v/v)
dilution
(low-cost alternative, for basic applications)
Impurezas
≤0.0005% Free acid (as CH3COOH)
≤0.01% Water
resíduo de evaporação
≤0.001%
Viscosidade cinemática
0.4-0.7 cSt(20 °C)
p.e.
50-70 °C/1013 hPa
pf
<-20 °C
temperatura de transição
flash point -20 °C
densidade
0.65-0.7 g/cm3 at 15 °C
temperatura de armazenamento
2-30°C
Descrição geral
EMPLURA® is our low-cost alternative to high-purity qualities. With EMPLURA we offer a range of solvents for a plurality of basic applications in non-regulated industries and for less demanding applications, preparative laboratory work and cleaning purposes. EMPLURA solvents provide adequate specifications with the most important parameters.
Nota de análise
Free acid (as CH₃COOH): ≤ 0.0005 %
Boiling range (50-70°C): ≥ 90 % (v/v)
Density (d 20 °C/ 4 °C): 0.654 - 0.670
Readily carbonizable substances: conforms
Evaporation residue: ≤ 0.001 %
Water: ≤ 0.01 %
Informações legais
EMPLURA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Palavra indicadora
Danger
Classificações de perigo
Aquatic Chronic 2 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Central nervous system
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3
Ponto de fulgor (°F)
-4.0 °F
Ponto de fulgor (°C)
-20 °C