Key Documents
1.01701
Millipore
N⁶-Benzyladenine
≥99.0% (HPLC)
Sinônimo(s):
N⁶-Benzyladenine
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C12H11N5
Número CAS:
Peso molecular:
225.25
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352116
Número do índice EC:
214-927-5
Ensaio
≥99.0% (HPLC)
InChI
1S/C12H11N5/c1-2-4-9(5-3-1)6-13-11-10-12(15-7-14-10)17-8-16-11/h1-5,7-8H,6H2,(H2,13,14,15,16,17)
chave InChI
NWBJYWHLCVSVIJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
for biochemistry
Nota de análise
Assay (HPLC): ≥ 99 %
Identity (IR-spectrum): passes test
Absorption maximum (buffer pH 2.0): 271 - 278 nm
Spec. Absorptivity A 1%/1cm (λmax; 0.0005 %; buffer pH 2.0): 830 - 870