Documentos Principais
1.01700
SAFC
L-Alanine
EMPROVE® EXPERT, Ph. Eur., JP, USP
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
L-Alanine, 2-Aminopropionic acid, Ala
About This Item
Número CAS:
Peso molecular:
89.09
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352209
Número do índice EC:
200-273-8
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
JP
Ph. Eur.
USP
Nível de qualidade
linha de produto
EMPROVE® EXPERT
pH
5.5-6.5 (20 °C, 100 g/L in H2O)
pf
295-297 °C (decomposition)
solubilidade
166.5 g/L
densidade
1.40 g/cm3 at 20 °C
densidade volumétrica
660 kg/m3
aplicação(ões)
parenterals ()
temperatura de armazenamento
15-25°C
cadeia de caracteres SMILES
[N+H3]C(C)C(=O)[O-]
InChI
1S/C3H7NO2/c1-2(4)3(5)6/h2H,4H2,1H3,(H,5,6)
chave InChI
QNAYBMKLOCPYGJ-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical processing withstands strict quality control procedures and is produced according to MQ-500 requirements as defined by the M-Clarity program.
M-Clarity Program
As part of our EMPROVE® Program, our raw materials are offered with EMPROVE® Dossiers which provide comprehensive, up-to-date documentation to help you navigate regulatory challenges, manage risks, and improve your manufacturing processes.
Our comprehensive portfolio of upstream process chemicals not only provides biopharmaceutical manufacturers with high-quality raw materials for production of classical and novel therapies, but also helps them get to market faster and simplify regulatory challenges. Trust us to deliver supply chain transparency and reliable sourcing around the globe, streamlining your product qualification with best-in-class regulatory support and service.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
Material Qualification Dossier
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Quality Management Dossier (Open Access)
Gratuito - Faça login para baixar
Operational Excellence Dossier
Disponível mediante assinatura ou pagamento de taxa
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.