1.00929
Éter dietílico
≥99.9% (GC), contains 5-10 ppm 2, 6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Sinônimo(s):
Éter, Éter etílico
About This Item
Produtos recomendados
Nome do produto
Éter dietílico,
densidade de vapor
2.6 (vs air)
pressão de vapor
587 hPa ( 20 °C)
Ensaio
≥99.9% (GC)
Formulário
liquid
temperatura de autoignição
320 °F
potência
1215 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rabbit)
contém
5-10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT) as stabilizer
Lim. expl.
36.5 %
Impurezas
≤0.00003% Peroxide (as H2O2)
≤0.0002 meq/g Alkalinity
≤0.0005 meq/g Acidity
≤0.001% Aldehydes (as CH3CHO)
≤0.001% Carbonyl compounds (as CO)
≤0.005% Acetone (GC)
≤0.02% Ethanol (GC)
≤0.02% Methanol (GC)
resíduo de evaporação
≤10 mg/L
cor
APHA: ≤10
índice de refração
n20/D 1.3530 (lit.)
p.e.
34.6 °C (lit.)
pf
−116 °C (lit.)
temperatura de transição
flash point -40 °C
densidade
0.706 g/mL at 25 °C (lit.)
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
CCOCC
InChI
1S/C4H10O/c1-3-5-4-2/h3-4H2,1-2H3
chave InChI
RTZKZFJDLAIYFH-UHFFFAOYSA-N
Descrição geral
Nota de análise
Identity (IR): conforms
Color: ≤ 10 Hazen
Acidity: ≤ 0.0005 meq/g
Alkalinity: ≤ 0.0002 meq/g
Acetone (GC): ≤ 0.005 %
Ethanol (GC): ≤ 0.02 %
Methanol (GC): ≤ 0.02 %
Aldehydes (as CH₃CHO): ≤ 0.001 %
Carbonyl compounds (as CO): ≤ 0.001 %
Peroxide (as H₂O₂): ≤ 0.00003 %
Evaporation residue: ≤ 10 mg/l
Water: ≤ 0.005 %
The product is stabilized with 5 - 10 ppm 2,6-Di-tert-butyl-4-methylphenol (BHT).
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Declarações de precaução
Classificações de perigo
Acute Tox. 4 Oral - Flam. Liq. 1 - STOT SE 3
Órgãos-alvo
Respiratory system
Perigos de suplementos
Código de classe de armazenamento
3 - Flammable liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Ponto de fulgor (°F)
-40.0 °F - closed cup
Ponto de fulgor (°C)
-40 °C - closed cup