Documentos
1.00607
Supelco
Ozone Test, photometric
photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
About This Item
Código UNSPSC:
41116116
NACRES:
NA.24
product name
Teste de ozônio, photometric, 0.010-4.00 mg/L (O3), Spectroquant®
linha de produto
Spectroquant®
Nível de qualidade
uso
sufficient for 1200 tests (depending on package size)
sufficient for 200 tests
analito(s) específico(s)
ozone
faixa de medição
0.010-4.00 mg/L (O3)
técnica(s)
photometry: suitable
compatibilidade
for use with Spectroquant® Move 100
for use with Spectroquant® Move DC
for use with Spectroquant® Nova 60 A
for use with Spectroquant® Prove 100
for use with Spectroquant® Prove 300
for use with Spectroquant® Prove 600
método de detecção
photometric (DPD)
temperatura de armazenamento
15-25°C
Descrição geral
Método: fotométrico, DPD 0,010 - 4,00 mg/l O₃ Spectroquant®Esse teste de ozônio Spectroquant® permite a quantificação precisa em várias águas. O ozônio é um agente oxidante potente e útil e um germicida forte usado, por exemplo, na desinfecção de água potável. Em solução pouco ácida, o ozônio reage com dipropil-p-fenilenodiamina (DPD) para formar um corante vermelho-violeta determinado por fotometria. O método é análogo às normas DIN 38408-5.
Todos os nossos kits de teste celular e de reagentes são equipados com um identificador ativo (código de barras 2D) que permite o reconhecimento integrado do método e contêm informações essenciais, como número do lote, data de validade e atualizações de calibração automáticas. Os kits de teste de reagentes Spectroquant® contêm misturas de reagentes prontas para uso e altamente estáveis para realizar a análise de acordo com o procedimento descrito no folheto de instruções que acompanha o produto.
Informações legais
SPECTROQUANT is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Exclamation markHealth hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - STOT RE 2 Oral
Órgãos-alvo
Thyroid
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible, acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 2
Visite a Biblioteca de Documentos
Os clientes também visualizaram
Slide 1 of 5
1 of 5
Artigos
Learn about disinfection control and how to select the right disinfectant among the various options available in its methods and instrumentation based on photometry and reflectometry.
Aprenda sobre o controle de desinfecção e como selecionar o desinfetante certo entre as várias opções disponíveis em seus métodos e instrumentação baseados em fotometria e reflectometria.
Conteúdo relacionado
O controle de desinfecção segundo a APPCC no setor de alimentos e bebidas é essencial para garantir a segurança de produtos e para atender à conformidade regulatória. Oferecemos uma extensa gama de produtos usados nos processos de controle de desinfecção e monitoramento de higiene para a fabricação de alimentos e bebidas.
Disinfection control solutions ensure food safety and regulatory compliance in food & beverage manufacturing.