Documentos Principais
1.00164
SAFC
Ácido bórico
cryst., EMPROVE® API, Ph. Eur., BP, NF
Fabricação farmacêutica
Sinônimo(s):
Orthoboric acid, Trihydroxidoboron
About This Item
Fórmula linear:
H3BO3
Número CAS:
Peso molecular:
61.83
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352106
Número do índice EC:
233-139-2
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Agency
BP
NF
Ph. Eur.
Nível de qualidade
pressão de vapor
2.6 mmHg ( 20 °C)
linha de produto
EMPROVE® API
Ensaio
99.5-100.5% (alkalimetric)
Formulário
solid
potência
2660 mg/kg LD50, oral (Rat)
>2000 mg/kg LD50, skin (Rat)
pH
3.8-4.8 (20 °C, 33 g/L in H2O)
pf
160 °C (dec.) (lit.)
solubilidade
49.2 g/L
densidade
1.489 g/cm3 at 23 °C
densidade volumétrica
400‑600 kg/m3
traços de ânion
sulfate (SO42-): ≤0.04%
traços de cátion
As: ≤0.0001%
heavy metals (as Pb): ≤0.0015%
aplicação(ões)
liquid formulation
ophthalmics
parenterals
pharmaceutical
semi-solid formulation
temperatura de armazenamento
2-25°C
cadeia de caracteres SMILES
OB(O)O
InChI
1S/BH3O3/c2-1(3)4/h2-4H
chave InChI
KGBXLFKZBHKPEV-UHFFFAOYSA-N
Categorias relacionadas
Descrição geral
We provide industry-leading production know-how and comprehensive regulatory support for high-quality APIs, backed by nearly 200 years of experience. From a complete portfolio of innovative folates to custom synthesis, our customized and scalable solutions meet your specific production needs. As part of our Emprove® Program, our raw materials are offered with extensive documentation facilitating compliance of your pharma and biopharma product, full supply chain transparency and risk mitigation. Our SAFC® portfolio of high-quality products for biopharmaceutical and pharmaceutical formulation and production withstands strict quality control procedures and is produced according to applicable cGMP guidelines.
Aplicação
Boric acid as an active ingredient is used in ophthalmic drugs, as antiseptic for cuts and burns, as well as antibacterial for dermatological treatments such as acne and athlete foot. Boric acid Emprove® API is manufactured according to ICH Q7 guidelines. A CEP and an US-DMF are available.
Informações legais
Emprove is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
SAFC is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogramas
Health hazard
Palavra indicadora
Danger
Frases de perigo
Classificações de perigo
Repr. 1B
Código de classe de armazenamento
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Not applicable
O que é o Programa Emprove®?
O programa Emprove® é um sistema que fornece documentação completa e aprofundada sobre os nossos filtros e componentes descartáveis, matérias-primas para a indústria farmacêutica e materiais de partida.
API Information Package
Gratuito - Faça login para baixar
Saiba mais sobre os benefícios uma assinatura do Programa Emprove® pode fornecer
Por que esses documentos não estão disponíveis?
Os dossiês Emprove® contêm informações destinadas a auxiliar no processo de registro e nas atividades de avaliação de risco dos produtores de fármacos e contêm informações confidenciais. Por favor, entre em contato conosco se desejar ter acesso.