Documentos Principais
100107
Sigma-Aldrich
4-Bromo-calcium Ionophore A23187
≥90% (HPLC), solid, cation ionophore, Calbiochem®
Sinônimo(s):
4-Bromo-A23187, 4-Bromo-calcimycin
About This Item
Fórmula empírica (Notação de Hill):
C29H36BrN3O6
Número CAS:
Peso molecular:
602.52
Número MDL:
Código UNSPSC:
12352200
NACRES:
NA.77
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
Nome do produto
4-Bromo-calcium Ionophore A23187, Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187. Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Nível de qualidade
Ensaio
≥90% (HPLC)
Formulário
solid
fabricante/nome comercial
Calbiochem®
condição de armazenamento
OK to freeze
desiccated (hygroscopic)
protect from light
cor
yellow
solubilidade
DMSO: 100 mg/mL
Condições de expedição
ambient
temperatura de armazenamento
2-8°C
cadeia de caracteres SMILES
CNc1c(Br)cc2oc(C[C@H]3O[C@@]4(CC[C@H]3C)O[C@@H]([C@H](C)C[C@H]4C)[C@H](C)C(=O)c5ccc[nH]5)nc2c1C(O)=O
InChI
1S/C29H36BrN3O6/c1-14-8-9-29(16(3)11-15(2)27(39-29)17(4)26(34)19-7-6-10-32-19)38-20(14)13-22-33-25-21(37-22)12-18(30)24(31-5)23(25)28(35)36/h6-7,10,12,14-17,20,27,31-32H,8-9,11,13H2,1-5H3,(H,35,36)/t14-,15-,16-,17-,20-,27+,29+/m1/s1
chave InChI
LDXQFZZGVTWFCF-FHYGWRBKSA-N
Descrição geral
Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187 (Cat. No. 100105). Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Brominated analog of the widely used cation ionophore A23187 (Cat. No. 100105). Non-fluorescent and therefore suitable for use in the presence of fluorescent or metal-chelating probes.
Aplicação
Nonfluorescent Ca2+ ionophore that can be used to calibrate the quantitation of cytoplasmic free Ca2+ with fluorescent probes.
Ações bioquímicas/fisiológicas
Cell permeable: no
Primary Target
Cation ionophore
Product does not compete with ATP.
Reversible: no
Advertência
Toxicity: Harmful (C)
Reconstituição
Following reconstitution, aliquot and freeze (-20°C). Stock solutions are stable for up to 2 months at -20°C.
Outras notas
Deber, C.M., and Hsu, L.C. 1986. Biochem. Biophys. Res. Commun. 134, 731.
Deber, C.M., et al. 1985. Anal. Biochem.146, 349.
Informações legais
CALBIOCHEM is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Código de classe de armazenamento
11 - Combustible Solids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 3