07-303
Anti-phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) Antibody
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
acetyl-CoA carboxylase 1, acetyl-CoA carboxylase-alpha, acetyl-Coenzyme A carboxylase alpha
About This Item
Produtos recomendados
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
canine, human
reatividade da espécie (prevista por homologia)
bovine (immunogen homology), chicken (immunogen homology), rat (immunogen homology), mouse (immunogen homology), dog (immunogen homology)
embalagem
antibody small pack of 25 μg
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
ambient
modificação pós-traducional do alvo
phosphorylation (pSer79)
Informações sobre genes
human ... ACACA(31)
Descrição geral
Especificidade
Imunogênio
Aplicação
Signaling
Insulin/Energy Signaling
Qualidade
Western Blot Analysis: 1:500 dilution of this antibody detected endogenous phospho-Acetyl CoA Carboxylase (Ser79) in lysate from Lambda phosphatase-treated and untreated A375 cells.
Descrição-alvo
Ligação
forma física
Armazenamento e estabilidade
Handling Recommendations: Upon receipt, and prior to removing the cap, centrifuge the vial and gently mix the solution.
Outras notas
Informações legais
Exoneração de responsabilidade
Não está encontrando o produto certo?
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
recomendado