Merck
Todas as fotos(6)
Documentos Principais
06-599
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiacetil-histona H3
from rabbit
Sinônimo(s):
H3 histone family, member T, histone 3, H3, histone cluster 3, H3
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Preço e disponibilidade não estão disponíveis no momento.
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
purified antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
reatividade de espécies
mouse, rat, human
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
immunocytochemistry: suitable
western blot: suitable
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (not specified)
Informações sobre genes
human ... H3C1(8350)
mouse ... H3C1(360198)
rat ... H3C1(679994)
Descrição geral
A histona H3 é uma das cinco principais proteínas histonas envolvidas na estrutura da cromatina em células eucarióticas. Com um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H3 está envolvida na estrutura dos nucleossomos com estrutura de ′colar de contas′. A cauda N-terminal da histona H3 se projeta do centro do nucleossomo globular e pode sofrer vários tipos diferentes de modificações epigenéticas que influenciam os processos celulares. Essas modificações incluem a ligação covalente de grupos metila ou acetila aos aminoácidos lisina e arginina e a fosforilação de serina ou treonina. A acetilação da histona H3 ocorre em posições diferentes da lisina na cauda da histona e é realizada por uma família de enzimas conhecida como histona acetiltransferases (HATs). A acetilação da lisina 14 é comumente observada em genes que estão sob transcrição em RNA de forma ativa.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies baseada na semelhança de sequências.
Reconhece histona H3 humana acetilada na extremidade N.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N.
Peptídeo linear correspondente à histona H3 humana acetilada na extremidade N.
Aplicação
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:500 de um lote representativo deste anticorpo detectou histona H3 acetilada em células NIH/3T3 e A431.
Imunoprecipitação de cromatina: Foi demonstrado que este anticorpo funciona para chIP usando cromatina extraída de HeLa e 5 mg do anticorpo.
ChIP-Seq: Foi demonstrado que este anticorpo funciona para ChIP-Seq em Kanai, A., et. al. (2011). DNA Research 18:379-392.
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
Detecte acetil-histona H3 com anticorpo antiacetil-histona H3 (anticorpo policlonal de coelho), que tem o funcionamento comprovado em WB, ICC, ChIP e ChIP-seq.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em extratos ácidos de HeLa, células HeLa tratadas com butirato de sódio e histonas H3 recombinantes.
Análise de western blot: 0,05 µg/ml deste anticorpo detectou histona H3 em 10 µg de extratos ácidos de células HeLa, células HeLa tratadas com butirato de sódio e histona H3 recombinante.
Descrição-alvo
aproximadamente 17 kDa observado
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Formato: Purificado
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a 2-8 °C a partir da data de recebimento.
Nota de análise
Controle
Extratos ácidos de HeLa, células HeLa tratadas com butirato de sódio e histonas H3 recombinantes
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Não está encontrando o produto certo?  
Experimente o nosso Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Deletion of the major GATA1 enhancer HS 1 does not affect eosinophil GATA1 expression and eosinophil differentiation.
Guyot, B; Valverde-Garduno, V; Porcher, C; Vyas, P
Blood null
Differences in stability of repressor complexes at promoters underlie distinct roles for Rb family members.
Young, AP; Longmore, GD
Oncogene null
Histone sumoylation is associated with transcriptional repression.
Shiio, Y; Eisenman, RN
Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA null
Genomic targets of the human c-Myc protein.
Fernandez, PC; Frank, SR; Wang, L; Schroeder, M; Liu, S; Greene, J; Cocito, A; Amati, B
Genes & Development null
Evidence for a cancer-specific switch at the CDK4 promoter with loss of control by both USF and c-Myc.
Pawar, SA; Szentirmay, MN; Hermeking, H; Sawadogo, M
Oncogene null