Merck
Todas as fotos(8)
Documentos
07-329
Sigma-Aldrich
Anticorpo antiacetil-histona H4 (Lys16)
Upstate®, from rabbit
Sinônimo(s):
Histone H4 Acetylated on Lysine 16, H4K16Ac, Histone H4 (acetyl K16), H4 histone family, member A, H4a
About This Item
Código UNSPSC:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
fonte biológica
rabbit
Nível de qualidade
forma do anticorpo
affinity isolated antibody
tipo de produto de anticorpo
primary antibodies
clone
polyclonal
purificado por
affinity chromatography
reatividade de espécies
mouse, rat, human
fabricante/nome comercial
Upstate®
técnica(s)
ChIP: suitable (ChIP-seq)
dot blot: suitable
inhibition assay: suitable (peptide)
multiplexing: suitable
western blot: suitable
Isotipo
IgG
nº de adesão NCBI
nº de adesão UniProt
Condições de expedição
wet ice
modificação pós-traducional do alvo
acetylation (Lys16)
Informações sobre genes
human ... H4C1(8359)
mouse ... H4C1(326619)
Descrição geral
A histona H4, acetilada na lisina 16 (UniProt: P62805; também conhecida como H4K16Ac, histona H4 (acetil K16), membro A da família de histonas H4, H4a) é codificada pelo gene HIST1H4A (também conhecido como H4/J, HIST1H4F, HIST1H4L, H4FN, H4FA, H4FH, HIST1H4H, H4F2, H4FM, H4/A, H4FK, H4FG, HIST2H4, HIST1H4I, H4/N, HIST1H4B) (ID do gene: 121504, 554313, 8294, 8359, 8360, 8361, 8362, 8363, 8364, 8365, 8366, 8367, 8368, 8370) em humanos. As histonas são proteínas altamente conservadas que servem como estrutura polimérica para a organização do DNA nuclear na cromatina. As modificações de histonas regulam a transcrição, reparo, recombinação e replicação do DNA. Duas moléculas de cada uma das quatro histonas do núcleo (H2A, H2B, H3 e H4) formam um octâmero, em torno do qual o DNA é envolto em unidades repetitivas, chamadas nucleossomos, o que limita a acessibilidade do DNA à maquinaria celular, que necessita de DNA como molde. As histonas, portanto, desempenham um papel central na regulação da transcrição, reparo de DNA, replicação de DNA e estabilidade cromossômica. A acessibilidade do DNA é regulada através de um conjunto complexo de modificações pós-tradução das histonas, também chamado de código das histonas, e remodelação de nucleossomos. A histona H4 exibe um domínio globular principal e uma longa cauda N-terminal, a H4 está envolvida na estrutura dos nucleossomos da estrutura de ′colar de contas′. As histonas H4 são conhecidas por serem acetiladas nas lisinas 5, 8, 12 e 16. As acetilações são importantes para a regulação da deposição das histonas, ativação transcricional, replicação e reparo do DNA. A hiperacetilação das caudas de histonas demonstrou neutralizar a carga positiva e enfraquecer as interações de histona-DNA e nucleossomo-nucleossomo que desestabilizam a estrutura da cromatina e aumentam a acessibilidade do DNA a várias proteínas que se ligam ao DNA. As aberrações cromossômicas envolvendo a histona H4 são uma causa de linfoma não-Hodgkin de células B.
Especificidade
Espera-se ampla reatividade cruzada entre espécies.
Este anticorpo policlonal de coelho detecta a histona H4 humana acetilada na lisina 16.
Imunogênio
Epítopo: extremidade N (Lys 16)
Peptídeo linear conjugado com KLH correspondente a 10 aminoácidos da região N-terminal da histona H4 humana acetilada na lisina 16.
Aplicação
Análise de imunoprecipitação da cromatina: 1 ug de um lote representativo imunoprecipitou acetil-histona H4 (Lys16) em cromatina de HeLa.
Análise imunocitoquímica: uma diluição de 1:100 de um lote representativo detectou acetil-histona H4 (Lys16) em linhagens de células HeLa, A431, HUVEC e NIH/3T3.
Análise de dot blot: uma diluição de 1:1.000 de um lote representativo detectou acetil-histona H4 (Lys16) em
um arranjo de especificidade para anticorpo anti-histona H3 Absurance (N.º do cat.: 16-667) e um arranjo de especificidade para anticorpo anti-histona H2A, H2B e H4 Absurance (N.º do cat.: 16-665).
Categoria de pesquisa
Epigenética e função nuclear
O anticorpo antiacetil-histona H4 (Lys16) é um anticorpo policlonal de coelho para a detecção de acetil-histona H4 (Lys16), também conhecida como H4K16Ac e histona H4 (acetil K16 e foi publicado e validado em ChIP, WB, Mplex, PIA, DB e ChIP-seq.
Subcategoria de pesquisa
Histonas
Qualidade
Avaliado por western blot em lisado de células HeLa tratadas com butirato de sódio.
Análise de western blot: uma diluição de 1:1.000 deste anticorpo detectou acetil-histona H4 (Lys16) em lisados de células HeLa tratadas com butirato de sódio.
Descrição-alvo
10 kDa
forma física
Anticorpo policlonal de coelho purificado em tampão contendo Tris-glicina 0,1 M (pH 7,4), NaCl 150 mM com 0,05% de azida sódica.
Purificado por afinidade
Armazenamento e estabilidade
Estável por 1 ano a partir da data de recebimento a 2-8 °C.
Para recuperação máxima do produto, centrifugue o frasco antes de remover a tampa.
Outras notas
Concentração: Vide a concentração específica do lote no certificado de análise.
Informações legais
UPSTATE is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Exoneração de responsabilidade
Exceto quando indicado em contrário em nosso catálogo ou em outros documentos da empresa que acompanham o(s) produto(s), os nossos produtos destinam-se somente ao uso em pesquisa e não devem ser usados para qualquer outra finalidade, o que inclui, dentre outros, usos comerciais não autorizados, usos para diagnóstico in vitro, usos terapêuticos ex vivo ou in vivo, ou qualquer tipo de consumo ou aplicação em humanos ou animais.
Not finding the right product?  
Try our Ferramenta de seleção de produtos.
Código de classe de armazenamento
12 - Non Combustible Liquids
Classe de risco de água (WGK)
WGK 1
Visite a Biblioteca de Documentos
Genomewide screen for negative regulators of sirtuin activity in Saccharomyces cerevisiae reveals 40 loci and links to metabolism.
Raisner, RM; Madhani, HD
Genetics null
Characterization of BEAF mutations isolated by homologous recombination in Drosophila.
Roy, S; Gilbert, MK; Hart, CM
Genetics null
Long-range spreading of dosage compensation in Drosophila captures transcribed autosomal genes inserted on X.
Gorchakov, AA; Alekseyenko, AA; Kharchenko, P; Park, PJ; Kuroda, MI
Genes & Development null
Adjacent gene pairing plays a role in the coordinated expression of ribosome biogenesis genes MPP10 and YJR003C in Saccharomyces cerevisiae.
Arnone, JT; McAlear, MA
Eukaryotic Cell null
Marnie E Gelbart et al.
Nature structural & molecular biology, 16(8), 825-832 (2009-08-04)
The Drosophila melanogaster male-specific lethal (MSL) complex binds the single male X chromosome to upregulate gene expression to equal that from the two female X chromosomes. However, it has been puzzling that approximately 25% of transcribed genes on the X